Learn More
2,6-Difluoropiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10361524 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10361524 25 g Frasco de vidrio 25 g
10093660 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10361524 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306660250
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.08 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1513-65-1
Fórmula molecular C5H3F2N
Peso molecular (g/mol) 115.08
Número MDL MFCD00006227
Clave InChI MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
Nombre IUPAC 2,6-difluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluoropyridine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Morado rojizo
Densidad 1.2600g/mL
Punto de ebullición 124.5°C (743.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 33°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4360 to 1.4380
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.26
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.08
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido