Learn More
2,6-Difluoropiridina, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11422937 5 g 5 g
11432937 25 g 25 g
11442937 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15522.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1513-65-1 | C5H3F2N | 115.083 g/mol
2,6-Difluoropyridine has been used in the preparation of poly(pyridine ether)s via polycondensation with silylated 1,1,1-tris(4-hydroxyphenyl)ethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la 2,6-difluoropiridina se ha utilizado en la preparación de poli(éter de piridina)s mediante policondensación con 1,1,1-tris(4-hidroxifenil)etano sililado.
Solubilidad
no miscible o difícil de mezclar.
Notas
almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1513-65-1
Fórmula molecular C5H3F2N
Peso molecular (g/mol) 115.083
Número MDL MFCD00006227
Clave InChI MBTGBRYMJKYYOE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo pyridine, 2,6-difluoro, 2,6-difluorpyridin, ccris 1720, 2,6-difluoro-pyridine, 2,6-difluoropyridin, pubchem9241, 2,6 difluoropyridine, 2, 6-difluoropyridine, 2,6 difluoro pyridine, 2,6-di-fluoropyridine
PubChem CID 73934
Nombre IUPAC 2,6-difluoropiridina
SMILES C1=CC(=NC(=C1)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoropyridine
Densidad 1.268
Punto de ebullición 123°C to 124°C
Temperatura de inflamación 33°C (91°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.437
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1422549
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.08
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Difluoropyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Difluoropyridine