Learn More
Ácido 2,6-difluoropiridina-3-borónico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481760
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481760 1 g 1 g
15403707 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481760 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27509.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 136466-94-9
Fórmula molecular C5H4BF2NO2
Peso molecular (g/mol) 158.899
Número MDL MFCD03788245
Clave InChI LCCZTROJRJFXNV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoropyridine-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridineboronic acid, 2,6-difluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 2,6-difluoropyridine-3-boronicacid, 2,6-difluoropyridin-3-ylboronicacid, 2,6-difluoro-3-pyridyl boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridylboronic acid, boronic acid, 2,6-difluoro-3-pyridinyl, 2,6-difluoro-3-pyridinyl boronic acid
PubChem CID 2762713
Nombre IUPAC ácido (2,6-difluoropiridin-3-il)borónico
SMILES B(C1=C(N=C(C=C1)F)F)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoropyridine-3-boronic acid
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.9
Porcentaje de pureza 95%