Learn More
2,6-Difluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10260303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10260303 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10260303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379150010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorophenylacetone
CAS 101712-20-3
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H8F2O
Fórmula lineal (F)2C6H3CH2COCH3
Cantidad 1 g
Sinónimo 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
Clave InChI LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
Nombre IUPAC 1-(2,6-difluorofenil)propan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 170.16
PubChem CID 2734927
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación