Learn More
2,6-Difluorofenilacetona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10556543 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10556543 5 g 5 g
11934881 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10556543 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379150050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 101712-20-3 | Molecular Formula: C9H8F2O | Molecular Weight: 170.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 101712-20-3
Fórmula molecular C9H8F2O
Peso molecular (g/mol) 170.16
Clave InChI LAWHOFKPDMZDLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-2,6-difluorophenyl propan-2-one, 2-propanone, 1-2,6-difluorophenyl, 2,6-difluorophenylacetone
PubChem CID 2734927
Nombre IUPAC 1-(2,6-difluorofenil)propan-2-ona
SMILES CC(=O)CC1=C(C=CC=C1F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorophenylacetone
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (F)2C6H3CH2COCH3
Índice de refracción 1.4790 to 1.4820 (20°C, 589nm)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido