Learn More
2,6-Difluorobenzilcloruro, TRC
Código de producto. 30376924
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30376924 2.5 g
30369062 1 g
30370871 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30376924 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4514582.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-73-4
Fórmula molecular C7 H5 Cl F2
Peso molecular (g/mol) 162.56
Sinónimo 2-(chloromethyl)-1,3-difluoro-benzene
Nombre IUPAC 2-(clorometil)-1,3-difluoro-benceno
SMILES Fc1cccc(F)c1CCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzyl chloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5ClF2/c8-4-5-6(9)2-1-3-7(5)10/h1-3H,4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0048