Learn More
Cloruro de 2,6-difluorobencilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494047
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494047 25 g 25 g
11404060 1 g 1 g
11484047 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494047 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19472.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
2,6-Difluorobenzyl chloride is used as rufinamide intermediate. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de 2,6-difluorobencilo se utiliza como intermediario de la rufinamida. Es una materia prima importante e intermediaria utilizada en la síntesis orgánica.
Solubilidad
Soluble en acetona, DMSO y DMF. No soluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 697-73-4
Fórmula molecular C7H5ClF2
Peso molecular (g/mol) 162.564
Número MDL MFCD00191346
Clave InChI MJXRENZUAQXZGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-difluorobenzene, 2,6-difluorobenzylchloride, benzene, 2-chloromethyl-1,3-difluoro, alpha-chloro-2,6-difluorotoluene, 2, 6-difluorobenzyl chloride, 1-chloromethyl-2,6-difluorobenzene, 2-chlormethyl-1,3-difluorbenzol, pubchem2178
PubChem CID 581570
Nombre IUPAC 2-(Clorometil)-1,3-difluorobenceno
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CCl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzyl chloride
Punto de fusión 32°C to 35°C
Punto de ebullición 172°C to 173°C (640 mmHg)
Cantidad 25 g
Número UN UN1760
Beilstein 243793
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.57
Porcentaje de pureza 98%