Learn More
Azida de 2,6-difluorobencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluorobenzyl Azide |
| CAS | 106308-60-5 |
| Fórmula molecular | C7H5F2N3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-(Azidomethyl)-1,3-difluorobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H5F2N3/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-11-12-10/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1CN=[N+]=[N-] |
| Nombre IUPAC | 2-(azidometil)-1,3-difluorobenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 169.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0452 |