Learn More
Alcohol 2,6-difluorobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluorobenzyl alcohol |
| CAS | 19064-18-7 |
| Fórmula molecular | C7H6F2O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Rufinamide Impurity 10 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F2O/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3,10H,4H2 |
| SMILES | OCc1c(F)cccc1F |
| Nombre IUPAC | (2,6-Difluorofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 144.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.0387 |