Learn More
Alcohol de 2,6-difluorobencilo, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11403907
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403907 5 g 5 g
11413907 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403907 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18336.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El alcohol 2,6-difluorobencil se usa para obtener 2-(bromometil)-1,3-difluorobenzeno.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19064-18-7
Fórmula molecular C7H6F2O
Peso molecular (g/mol) 144.121
Número MDL MFCD00004603
Clave InChI LVICICZQETYOGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzyl alcohol, 2,6-difluorophenyl methanol, benzenemethanol, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzylalcohol, 2,6-difluorobenzenemethanol, 2,6-difluoro-phenyl-methanol, 2,6-difluoro benzyl alcohol, 2,6-difluorophenyl methan-1-ol, pubchem4914, acmc-209etz
PubChem CID 87921
Nombre IUPAC (2,6-Difluorofenil)metanol
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)CO)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzyl alcohol
Densidad 1.3
Punto de ebullición 87°C to 88°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 88°C (190°F)
Índice de refracción 1.495
Cantidad 5 g
Beilstein 2501536
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.12
Porcentaje de pureza 97%