Learn More
2,6-difluorobenzoilacetonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluorobenzoylacetonitrile |
| CAS | 40017-76-3 |
| Fórmula molecular | C9 H5 F2 N O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Difluorophenacyl Cyanide, 2,6-Difluoro-β-oxo-benzenepropanenitrile |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H5F2NO/c10-6-2-1-3-7(11)9(6)8(13)4-5-12/h1-3H,4H2 |
| SMILES | Fc1cccc(F)c1C(=O)CC#N |
| Nombre IUPAC | 3-(2,6-difluorofenil)-3-oxopropanonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 181.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 181.0339 |