Learn More
(2,6-difluorobenzoil)urea, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2,6-difluorobenzoyl)urea |
| CAS | 1342075-20-0 |
| Fórmula molecular | C8H6N2O2F2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6F2N2O2/c9-4-2-1-3-5(10)6(4)7(13)12-8(11)14/h1-3H,(H3,11,12,13,14) |
| SMILES | NC(=O)NC(=O)c1c(F)cccc1F |
| Peso molecular (g/mol) | 200.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.0397 |