Learn More
2,6-Difluorobenzoyl chloride, 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10521282 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5mL; Glass bottle
Código de producto.
10521282 5mL; Glass bottle
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10521282 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 224510050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorobenzoyl chloride
CAS 18063-02-0
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.4g/mL
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Fórmula lineal F2C6H3COCl
Índice de refracción 1.4988 to 1.5008 (20°C, 589nm)
Número MDL MFCD00000659
Cantidad 5 mL
Sinónimo 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
Clave InChI QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
Nombre IUPAC cloruro de 2,6-difluorobenzoilo
Peso molecular (g/mol) 176.547
PubChem CID 87438
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Liquid
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.