Learn More
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluorobenzoyl chloride |
| Densidad | 1.407 |
| Punto de ebullición | 72°C to 77°C (13 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 72°C (162°F) |
| Índice de refracción | 1.4988 |
| Cantidad | 100 g |
| Número UN | UN3265 |
| Beilstein | 639438 |
| Sensibilidad | Moisture sensitive |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.55 |
| Mostrar más |