Learn More
Cloruro de 2,6-difluorobenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453654 5 g 5 g
11463654 25 g 25 g
11473654 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453654 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11286.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18063-02-0 | C7H3ClF2O | 176.547 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18063-02-0
Fórmula molecular C7H3ClF2O
Peso molecular (g/mol) 176.547
Número MDL MFCD00000659
Clave InChI QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzoylchloride, benzoyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzoyl chloride, acmc-1ca8w, 2,6-diflurobenzoyl chloride, 2 6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-diflourobenzoyl chloride, 2,6-difluoro benzoylchloride, 2.6-difluorobenzoyl chloride, 2,6-difluro-benzoyl chloride
PubChem CID 87438
Nombre IUPAC cloruro de 2,6-difluorobenzoilo
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzoyl chloride
Densidad 1.407
Punto de ebullición 72°C to 77°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 72°C (162°F)
Índice de refracción 1.4988
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Beilstein 639438
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.55
Porcentaje de pureza 98%