Learn More
2,6-difluorobenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30373873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30373873 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30373873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4460405G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzonitrile
CAS 1897-52-5
Fórmula molecular C7H3F2N
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H3F2N/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10/h1-3H
SMILES Fc1cccc(F)c1C#N
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 139.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.0234