Learn More
Ácido 2,6-difluorobenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluorobenzoic acid |
| CAS | 385-00-2 |
| Fórmula molecular | C7 H4 F2 O2 |
| Cantidad | 250 g |
| Sinónimo | Benzoic acid, 2,6-difluoro- (7CI, 8CI, 9CI, ACI), 2,6-Difluorobenzoic acid (ACI), NSC 126584 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H4F2O2/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)cccc1F |
| Nombre IUPAC | ácido 2,6-difluorobenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 158.1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.0179 |