Learn More
Ácido 2,6-difluorobenzoico, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11441948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11441948 25 g 25 g
11451948 100 g 100 g
11461948 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11441948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14558.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 385-00-2 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 385-00-2
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD00002411
Clave InChI ONOTYLMNTZNAQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzoicacid, 2,6-difluoro benzoic acid, 2,6-difluoro-benzoic acid, pubchem2274, benzoic acid,6-difluoro, acmc-209j0h, 2,6,-difluorobenzoic acid, 3-09-00-01330 beilstein handbook reference, ksc223c7l
PubChem CID 9796
Nombre IUPAC ácido 2,6-difluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzoic acid
Punto de fusión 156°C to 160°C
Punto de ebullición 72°C to 77°C (13 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Beilstein 973774
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza ≥98%