Learn More
2,6-Difluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2, 6-Difluorobenzoic acid |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Fórmula lineal | F2C6H3CO2H |
| Cantidad | 25 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 158.1 |
| Porcentaje de pureza | 97% |