missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,6-Difluorobenzoic acid, 97%, Thermo Scientific™

Código de producto. 10152894
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
10 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10152894 10 g 10 g
10525564 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10152894 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB01105EA
Solicitar formato a granel o personalizado

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Identificadores de productos químicos

CAS 385-00-2
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD00002411
Clave InChI ONOTYLMNTZNAQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzoic acid, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzoicacid, 2,6-difluoro benzoic acid, 2,6-difluoro-benzoic acid, pubchem2274, benzoic acid,6-difluoro, acmc-209j0h, 2,6,-difluorobenzoic acid, 3-09-00-01330 beilstein handbook reference, ksc223c7l
PubChem CID 9796
Nombre IUPAC ácido 2,6-difluorobenzoico
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)O)F

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorobenzoic acid
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal F2C6H3CO2H
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1
Porcentaje de pureza 97%
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.