Learn More
Cloruro 2,6-Difluorobencenosulfonil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490134
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490134 1 g 1 g
11400144 5 g 5 g
11410144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490134 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13595.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 06-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 60230-36-6 | C6H3ClF2O2S | 212.595 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60230-36-6
Fórmula molecular C6H3ClF2O2S
Peso molecular (g/mol) 212.595
Número MDL MFCD00085004
Clave InChI QXWAUQMMMIMLTO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzene-1-sulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzenesulfonylchloride, 2,6-difluorobenzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-benzenesulfonyl chloride, 2,6-difluorobenzene sulfonyl chloride, 2,6-difluorophenyl chlorosulfone, pubchem1957, acmc-209mil, ksc352q0t
PubChem CID 2734271
Nombre IUPAC cloruro 2,6-difluorobencenosulfonil
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)S(=O)(=O)Cl)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzenesulfonyl chloride
Densidad 1.568
Punto de ebullición 127°C to 130°C (6.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.6
Porcentaje de pureza 97%