Learn More
2,6-Difluorobencenosulfonamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466230
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466230 1 g 1 g
11476230 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466230 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27128.03
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60230-37-7
Fórmula molecular C6H5F2NO2S
Peso molecular (g/mol) 193.17
Número MDL MFCD00729101
Clave InChI RVVVGGCOFWWDEL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluorobenzene-1-sulfonamide, 2,6-difluorobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 2,6-difluoro, fbt, 2,6-difluorophenylsulphonylamide, pubchem11779, acmc-209vki, d05dfj, ksc495s1r, 2,6-difluoro-benzenesulfonamide
PubChem CID 446274
ChEBI CHEBI:42429
Nombre IUPAC 2,6-difluorobencenosulfonamida
SMILES NS(=O)(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzenesulfonamide
Punto de fusión 188°C to 192°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.17
Porcentaje de pureza 97%