Learn More
2,6-Difluorobenzamida, TRC
Código de producto. 30132796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132796 5 g 5 g
30132428 10 g 10 g
30008812 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4518435G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18063-03-1
Fórmula molecular C7 H5 F2 N O
Peso molecular (g/mol) 157.12
Sinónimo Benzamide, 2,6-difluoro-, 2,6-Difluorobenzamide, Lufenuron Imp. A (EP)
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzamida
SMILES NC(=O)c1c(F)cccc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzamide
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F2NO/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)7(10)11/h1-3H,(H2,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0339