Learn More
2,6-Difluorobenzamida, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11449183
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11449183 500 g 500 g
11429183 25 g 25 g
11439183 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11449183 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11685.36
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18063-03-1
Fórmula molecular C7H5F2NO
Peso molecular (g/mol) 157.12
Número MDL MFCD00007972
Clave InChI AVRQBXVUUXHRMY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87439
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzamida
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C(=O)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzamide
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 500 g
Beilstein 2047480
Sinónimo benzamide, 2,6-difluoro, 2,6-dfam, unii-sj2rn214mk, sj2rn214mk, 2,6-difluorobenzoylamide, 2,6 difluorobenzamide, 2.6-difluorobenzamide, pubchem10766, 2, 6 difluorobenzamide, 2,6 difluorobenzamide;
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.12
Porcentaje de pureza ≥98%