Learn More
2,6-Difluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10480341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10480341 5 g Frasco de vidrio 5 g
10219753 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10480341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 311460050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 437-81-0 | C7H4F2O | 142.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-81-0
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00010293
Clave InChI SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
PubChem CID 136284
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2, 6-Difluorobenzaldehyde
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 15°C to 17°C
Color Amarillo
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 82°C to 84°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3COH
Índice de refracción 1.5060 to 1.509
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido