Learn More
2,6-Difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11489246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489246 5 g 5 g
11499246 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489246 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18099.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 437-81-0 | C7H4F2O | 142.105 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 437-81-0
Fórmula molecular C7H4F2O
Peso molecular (g/mol) 142.105
Número MDL MFCD00010293
Clave InChI SOWRUJSGHKNOKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro benzaldehyde, 2,6-dfad, benzaldehyde, 2,6-difluoro, 2,6-difluorobenzaledehyde, pubchem1438, 2,6-difluorbenzaldehyde, 2,6 difluorobenzaldehyde, acmc-1adi4, 2, 6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-benzaldehyde
PubChem CID 136284
Nombre IUPAC 2,6-difluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluorobenzaldehyde
Punto de fusión 15°C to 17°C
Densidad 1.317
Punto de ebullición 85°C to 86°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 73°C (163°F)
Índice de refracción 1.507
Cantidad 5 g
Beilstein 1935273
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97%