Learn More
2',6'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10071694 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10071694 5 g Frasco de vidrio 5 g
10716305 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10071694 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 214290050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-01-2027
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 13670-99-0
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD00000328
Clave InChI VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
Nombre IUPAC 1-(2,6-difluorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Specifications
Nombre del producto químico o material 2', 6'-Difluoroacetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.1900g/mL
Punto de ebullición 76.0°C to 79.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal F2C6H3COCH3
Índice de refracción 1.48
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
RU– Solo para uso en investigación