Learn More
2',6'-Difluoroacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419562 5 g 5 g
11409562 1 g 1 g
11429562 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419562 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10220.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13670-99-0 | C8H6F2O | 156.13 g/mol
2?,6?-Difluoroacetophenone was used in the synthesis of 2-amino-4-alkyl- and 2-amino-4-arylquinazolines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′,6′-difluoroacetofenona se utilizó en la síntesis del 2-amino-4-alquilo y de las 2-amino-4-arilquinazolinas.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas, en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13670-99-0
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD00000328
Clave InChI VGIIILXIQLXVLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2',6'-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethanone, 2,6-difluoroacetophenone, 1-2,6-difluorophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2,6-difluorophenyl, acetophenone, 2',6'-difluoro, 1-acetyl-2,6-difluorobenzene, fr cf bv1, pubchem4218, intermediates-zcf02054
PubChem CID 83643
SMILES CC(=O)C1=C(F)C=CC=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2',6'-Difluoroacetophenone
Densidad 1.195
Punto de ebullición 76°C to 79°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C (168°F)
Índice de refracción 1.481
Cantidad 5 g
Beilstein 2046068
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC 1-(2,6-difluorofenil)etanona
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza 98%