Learn More
2,6-Difluoro-4-metoxifenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol |
| CAS | 886498-93-7 |
| Fórmula molecular | C7 H6 F2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6F2O2/c1-11-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3,10H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(F)c(O)c(F)c1 |
| Nombre IUPAC | 2,6-difluoro-4-metoxifenol |
| Peso molecular (g/mol) | 160.118 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.034 |