Learn More
2,6-Difluoro-4-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11302599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11302599 1 g 1 g
11312599 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11302599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26673.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886498-93-7
Fórmula molecular C7H6F2O2
Peso molecular (g/mol) 160.12
Número MDL MFCD04115926
Clave InChI MGCPGVDPXCHXGO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,5-difluoro-4-hydroxyanisole, phenol,2,6-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 3262262
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-4-metoxifenol
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)F)O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-4-methoxyphenol
Punto de fusión 67°C to 71°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.12
Porcentaje de pureza 97%