Learn More
2,6-Difluoro-4-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11332709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332709 5 g 5 g
11322709 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26728.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2,6-difluoro-4-metoxianilina se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 151414-47-0
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.136
Número MDL MFCD04115922
Clave InChI HQBURSNJKAITGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-3,5-difluoroanisole, 2,6-difluoro-4-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-4-methoxy, 2,6-difluoro-4-methoxy-benzenamine, 2,6-difluoro-4-methoxy-phenylamine, intermediates-zcf02157, acmc-209z8h, 4-methoxy-2,6-difluoroaniline, 2,6-difluoro-4-methoxybenzenamine, benzenamine,2,6-difluoro-4-methoxy
PubChem CID 5185763
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-4-metoxianilina
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)F)N)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-4-methoxyaniline
Punto de fusión 38°C to 40°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%