Learn More
2,6-Difluoro-4-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific™
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
La 2,6-difluoro-4-metoxianilina se utiliza como intermedio primario y secundario.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluoro-4-methoxyaniline |
| Punto de fusión | 38°C to 40°C |
| Cantidad | 1 g |
| Número UN | UN2811 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.14 |
| Porcentaje de pureza | 97% |