Learn More
Ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15433407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15433407 250 mg 250 miligramos
11302139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15433407 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26134.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 214917-68-7 | C7H4F2O3 | 174.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 214917-68-7
Fórmula molecular C7H4F2O3
Peso molecular (g/mol) 174.10
Número MDL MFCD03094500
Clave InChI NFIQGYBXSJQLSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzoic acid, benzoic acid, 2,6-difluoro-4-hydroxy, pubchem4938, acmc-1cles, ksc495o6f, 4-carboxy-3,5-difluorophenol
PubChem CID 2778776
Nombre IUPAC ácido 2,6-difluoro-4-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)C1=C(F)C=C(O)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Punto de fusión 170°C to 171°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.1
Porcentaje de pureza 95%