Learn More
2,6-Difluoro-4-hidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15474627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15474627 250 mg 250 miligramos
15464627 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15474627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31974.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 532967-21-8 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 532967-21-8
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD07772042
Clave InChI ROAQMGJHSNIROA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro-4-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy, ksc495q9f, 3,5-difluoro-4-formylphenol, 4-hydroxy-2,6-difluorobenzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy benzaldehyde, 2,6-bis fluoranyl-4-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-4-hydroxy-9ci
PubChem CID 24903548
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-4-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=C(C=C(C(=C1F)C=O)F)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 179°C to 182°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 95%