Learn More
2,6-Difluoro-3-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15480119
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15480119 250 mg 250 miligramos
15460119 1 g 1 g
15470119 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480119 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63431.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
2,6-Difluoro-3-nitrotolueno utilizado como intermediario en síntesis orgánica, investigación farmacéutica y química.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Garantice una ventilación adecuada. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79562-49-5
Fórmula molecular C7H5F2NO2
Peso molecular (g/mol) 173.119
Número MDL MFCD11519030
Clave InChI AVWNNVJXXMKAPB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro-3-nitrotoluene, benzene, 1,3-difluoro-2-methyl-4-nitro, 2,4-difluoro-3-methylnitrobenzene, pubchem10410, pubchem15439, 1,3-difluoro-2-methyl-4-nitro-benzene, 1,3-bis fluoranyl-2-methyl-4-nitro-benzene
PubChem CID 12795486
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-metil-4-nitrobenceno
SMILES CC1=C(C=CC(=C1F)[N+](=O)[O-])F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-3-nitrotoluene
Cantidad 250 mg
Número UN UN2811
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido