Learn More
2,6-Difluoro-3-metilbenzaldehído, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11491237
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491237 5 g 5 g
11481237 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491237 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24197.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-34-2
Fórmula molecular C8H6F2O
Peso molecular (g/mol) 156.13
Número MDL MFCD01631333
Clave InChI MXZXYEFIOADJMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2774137
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-3-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-3-methylbenzaldehyde
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,6-difluoro-m-tolualdehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-methyl, pubchem7147, acmc-1cmpd, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl, 2,6-bis fluoranyl-3-methyl-benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methylbenzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-methyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.13
Porcentaje de pureza ≥97%