Learn More
2,6-Difluoro-3-metilanisol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11392689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11392689 1 g 1 g
11302699 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392689 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26722.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 261763-33-1
Fórmula molecular C8H8F2O
Peso molecular (g/mol) 158.15
Número MDL MFCD01631341
Clave InChI ZOVHZEAOMNTVFB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-difluoro-3-methylanisole, acmc-20alqf, pubchem7145, 1,3-bis fluoranyl-2-methoxy-4-methyl-benzene, benzene, 1,3-difluoro-2-methoxy-4-methyl-9ci
PubChem CID 2774135
Nombre IUPAC 1,3-difluoro-2-metoxi-4-metilbenceno
SMILES COC1=C(F)C=CC(C)=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-3-methylanisole
Punto de ebullición 53°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.466
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.15
Porcentaje de pureza 97%