Learn More
2,6-Difluoro-3-metoxianilina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11392509
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11392509 1 g 1 g
11302519 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11392509 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26631.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 144851-62-7 | C7H7F2NO | 159.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 144851-62-7
Fórmula molecular C7H7F2NO
Peso molecular (g/mol) 159.14
Número MDL MFCD04115898
Clave InChI XVLHUQRLEPQGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,2,6-difluoro-3-methoxy, acmc-20dww5, 2,6-difluoro-m-anisidine, 3-amino-2,4-difluoroanisole, 2,6-difluoro-3-methoxyphenylamine, benzenamine, 2,6-difluoro-3-methoxy-9ci
PubChem CID 3871278
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-3-metoxianilina
SMILES COC1=C(F)C(N)=C(F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-3-methoxyaniline
Índice de refracción 1.5235
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.14
Porcentaje de pureza 97%