Learn More
2,6-Difluoro-3-hidroxibenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494947 250 mg 250 miligramos
15484947 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H32250.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 152434-88-3 | C7H4F2O2 | 158.104 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 152434-88-3
Fórmula molecular C7H4F2O2
Peso molecular (g/mol) 158.104
Número MDL MFCD08275284
Clave InChI NHGSYGIEJAONJB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 594111
Nombre IUPAC 2,6-difluoro-3-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C(=C1O)F)C=O)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Difluoro-3-hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 110°C to 114°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2,6-difluoro-3-hydroxy-benzaldehyde, benzaldehyde,2,6-difluoro-3-hydroxy, acmc-1c55f, 2,4-difluoro-3-formylphenol, #, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy, 2,6-bis fluoranyl-3-oxidanyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 2,6-difluoro-3-hydroxy-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.11
Porcentaje de pureza 95%