Learn More
Ácido 2,6-difluoro-3-formilbenzoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Difluoro-3-formylbenzoic Acid |
| CAS | 1500192-09-5 |
| Fórmula molecular | C8H4O3F2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4F2O3/c9-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)8(12)13/h1-3H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1c(F)ccc(C=O)c1F |
| Peso molecular (g/mol) | 186.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0129 |