Learn More
2,6-Dietilpiraizina (contiene ~10% inorgánicos), TRC
Código de producto. 30011110
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011110 10 mg 10 miligramos
30007258 100 mg 100 miligramos
30009468 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011110 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47851810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13067-27-1
Fórmula molecular C8H12N2
Peso molecular (g/mol) 136.19
SMILES CCc1cncc(CC)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diethylpyrazine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H12N2/c1-3-7-5-9-6-8(4-2)10-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza >95%