Learn More
Isocianato de 2,6-dietilfenilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367716
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367716 1 g 1 g
11377716 5 g 5 g
11387716 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11367716 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11339.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20458-99-5 | C11H13NO | 175.23 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20458-99-5
Fórmula molecular C11H13NO
Peso molecular (g/mol) 175.23
Número MDL MFCD00019912
Clave InChI AUSRFKVPUCQCCN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-diethylphenyl isocyanate, 2,6-diethylphenylisocyanate, 1,3-diethyl-2-isocyanato-benzene, benzene, 1,3-diethyl-2-isocyanato, acmc-1co7s, 2,6-diethylbenzenisocyanate, benzene,1,3-diethyl-2-isocyanato
PubChem CID 5153183
Nombre IUPAC 1,3-dietil-2-isocianatobenceno
SMILES CCC1=CC=CC(CC)=C1N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diethylphenyl isocyanate
Densidad 1.014
Punto de ebullición 114°C to 115°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 104°C (219°F)
Índice de refracción 1.526
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 2641462
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza ≥98%