Learn More
2,6-dietilanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Diethylaniline |
| CAS | 579-66-8 |
| Fórmula molecular | C10 H15 N |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Aniline, 2,6-diethyl- (8CI), 2,6-Diethylbenzenamine, 2,6-Diethylaniline, 2,6-Diethylphenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7H,3-4,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CCc1cccc(CC)c1N |
| Nombre IUPAC | 2,6-dietilanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 149.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.1204 |