Learn More
2,6-Dietilanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10694832 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10694832 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10317680 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10694832 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 165222500
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 579-66-8 | C10H15N | 149.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 579-66-8
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00007753
Clave InChI FOYHNROGBXVLLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine, 2,6-diethyl, 2,6-diethylbenzenamine, aniline, 2,6-diethyl, 2,6-diethyl aniline, 2-amino-1,3-diethylbenzene, 2,6-diethyl-aniline, ccris 2688, benzamine, 2,6-diethyl, 2,6 diethylaniline, 2,6-diethylphenylamine
PubChem CID 11369
ChEBI CHEBI:27880
Nombre IUPAC 2,6-dietilanilina
SMILES CCC1=C(C(=CC=C1)CC)N
Specifications
Nombre del producto químico o material 2, 6-Diethylaniline
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 3°C to 4°C
Color Marrón rojizo a amarillo
Densidad 0.9000g/mL
Punto de ebullición 243°C
Temperatura de inflamación 123°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2C6H3NH2
Índice de refracción 1.5446 to 1.5466
Cantidad 250 mL
Beilstein 12,164
Gravedad específica 0.9
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2,6-Diethylaniline
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,6-Diethylaniline