Learn More
2,6-Dietilanilina-15N, CDN
Código de producto. 30308750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Código de producto. Cantidad
30308750 0.5 g
1 options
Código de producto. 30308750 Proveedor CDN N.º de proveedor CDNN33980.5G
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Diethylaniline-15 N
CAS 287488-24-8
Fórmula molecular C10 H15 15 N
Cantidad 0.5 g
Sinónimo Benzenamine-15 N, 2,6-diethyl- (9 CI), 2,6-Diethylaniline-15 N, 2,6-Diethylbenzenamine-15 N
Fórmula InChI InChI=1 S/C10H15N/c1-3-8-6-5-7-9(4-2)10(8)11/h5-7 H,3-4,11H2,1-2H3/i11+1
SMILES CCc1cccc(CC)c1[15 NH2]
Nombre IUPAC 2,6-dietilanilina
Peso molecular (g/mol) 150.2262
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.1175 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % 15 N, min 97% Chemical Purity