Learn More
2,6-Didesoxi-3,4-bis-O-[(1,1-dimetiletil)difenilsilil]-D-ribo-hexosa, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dideoxy-3,4-bis-O-[(1,1-dimethylethyl)diphenylsilyl]-D-ribo-hexose |
| CAS | 1345697-50-8 |
| Fórmula molecular | C38H48O4Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H48O4Si2/c1-29-36(42-44(38(5,6)7,32-24-16-10-17-25-32)33-26-18-11-19-27-33)34(28-35(39)40-29)41-43(37(2,3)4,30-20-12-8-13-21-30)31-22-14-9-15-23-31/h8-27,29,34-36,39H,28H2,1-7H3/t29-,34+,35?,36-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@H]1OC(O)C[C@H](O[Si](c2ccccc2)(c3ccccc3)C(C)(C)C)[C@@H]1O[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S,5R,6R)-4,5-bis[[terc-butil(difenil)silil]oxi]-6-metiloxan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 624.96 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 624.3091 |