Learn More
2,6-Didesoxi-2-fluoro-L-galactopiranosa 1,3,4-Triacetato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose 1,3,4-Triacetate |
| CAS | 188783-78-0 |
| Fórmula molecular | C12H17FO7 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S,4R,5R,6S)-3-Fluoro-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2,4,5-triyl Triacetate, 2,6-Dideoxy-2-fluoro-L-galactopyranose Triacetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17FO7/c1-5-10(18-6(2)14)11(19-7(3)15)9(13)12(17-5)20-8(4)16/h5,9-12H,1-4H3/t5-,9-,10+,11-,12?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(OC(=O)C)[C@@H](F)[C@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S,3R,4R,5S)-4,6-diacetiloxi-5-fluoro-2-metiloxan-3-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 292.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 292.0958 |