Learn More
2,6-Diclorotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485263
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11485263 25 g 25 g
11475263 5 g 5 g
11495263 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11485263 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12854.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24966-39-0 | C6H3Cl2S | 178.05 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24966-39-0
Fórmula molecular C6H3Cl2S
Peso molecular (g/mol) 178.05
Número MDL MFCD00004833
Clave InChI JBISHCXLCGVPGW-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 2,6-dichlorothiophenol, 2,6-dichlorobenzene-1-thiol, 2,6-dichloro thiophenol, benzenethiol, 2,6-dichloro, pubchem6802, 2,6-dichloro-benzenethiol, acmc-209gg5, benzenethiol,2,6-dichloro
PubChem CID 90671
Nombre IUPAC (2,6-dichlorophenyl)sulfanide
SMILES [S-]C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorothiophenol
Punto de fusión 46°C to 50°C
Punto de ebullición 101°C to 103°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C (233°F)
Olor Unpleasant
Cantidad 25 g
Beilstein 2082400
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.07
Porcentaje de pureza 97%