Learn More
2,6-Diclorotiobenzamida, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15473507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15473507 250 mg 250 miligramos
11302529 1 g 1 g
11312529 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26636.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-13-4
Fórmula molecular C7H5Cl2NS
Peso molecular (g/mol) 206.08
Número MDL MFCD00053523
Clave InChI KGKGSIUWJCAFPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,6-dichlorothiobenzamide, chlorthiamid, chlorthiamide, chlorothiamide, chlorthioamide, chlortiamid, prefix, dcbn, benzenecarbothioamide, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzothioamide
PubChem CID 2734819
ChEBI CHEBI:949
SMILES NC(=S)C1=C(Cl)C=CC=C1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,6-Dichlorothiobenzamide
Punto de fusión 149°C to 153°C
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Cantidad 250 mg
Beilstein 1910353
Nombre IUPAC 2,6-dichlorobenzene-1-carbothioamide
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.09
Porcentaje de pureza 97%