Learn More
Ácido 2,6-diclorotereftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,6-Dichloroterephthalic acid |
| CAS | 116802-97-2 |
| Fórmula molecular | C8 H4 Cl2 O4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,4-Benzenedicarboxylic acid, 2,6-dichloro-, 2,6-Dichloro-1,4-benzenedicarboxylic acid, 2,6-Dichloroterephthalic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H4Cl2O4/c9-4-1-3(7(11)12)2-5(10)6(4)8(13)14/h1-2H,(H,11,12)(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,6-diclorotereftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 235.02 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9487 |